Få mere at vide
Isoxazol-3-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15444728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444728 1 g 1g
15454728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58438.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 3209-71-0 | C4H3NO3 | 113,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3209-71-0
Molekylær formel C4H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 113.07
MDL nummer MFCD06738796
InChI nøgle UXYRXGFUANQKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-3-carboxylic acid, isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 3-carboxyisoxazole, isoxazole-3-carboxylic, pubchem12341, acmc-209hqw, ksc222a3r, aronis24546
PubChem CID 11286453
IUPAC navn 1,2-oxazol-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NOC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Beilstein 110919
Formel vægt 113.07
Procent renhed 97%