Få mere at vide
Isoxazol-5-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxazol-5-amine |
| CAS | 14678-05-8 |
| Molekylær formel | C3H4N2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,4H2 |
| SMIL | NC1=CC=NO1 |
| IUPAC navn | isoxazol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.08 |
| Formel vægt | 84.0324 |