Få mere at vide
Isoxathion, TRC
Artikelnummer. 30391583
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391583 1 mg
30402774 5 mg
30401870 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30391583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9176901MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18854-01-8
Molekylær formel C13 H16 N O4 P S
Molekylvægt (g/mol) 313.31
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
IUPAC navn diethoxy-[(5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxathion
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 313.0538