missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isoxaflutole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxaflutole |
| CAS | 141112-29-0 |
| Molekylær formel | C15 H12 F3 N O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5-Cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, Balance, Balance (herbicide), Balance Pro, EXP 30953, EXP 31130A, Isoxaflutole, Merlin, Provence, RP 201772, RPA 201772, Methanone, (5-cyclopropyl-4-isoxazolyl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(21,22)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)13(20)11-7-19-23-14(11)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)c2cnoc2C3CC3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.32 |
| Formel vægt | 359.0439 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?