Få mere at vide
Isoxaflutole-diketonitrile 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310926
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310926 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310926 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14481050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxaflutole-diketonitrile
CAS 143701-75-1
Analyt- eller komponentnavne Isoxaflutole-diketonitrile
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H12 F3 N O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248
InChI formel InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(cyclopropanecarbonyl)-3-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 359.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 359.0439 g/mol