Få mere at vide
Isoxaflutole-diketonitrile 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxaflutole-diketonitrile |
| CAS | 143701-75-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isoxaflutole-diketonitrile |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H12 F3 N O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F |
| Vis mere |