Få mere at vide
Isowyosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isowyosine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O5/c1-5-6(2)19-12(23)8-11(17-14(19)16-5)18(4-15-8)13-10(22)9(21)7(3-20)24-13/h4,7,9-10,13,20-22H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 335.123 |