Få mere at vide
Isovitexin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovitexin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 432.1056 |