Få mere at vide
Isovitamin D3 (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovitamin D3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h11-13,19,21,24-26,28H,6-10,14-18H2,1-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 384.3392 |