Få mere at vide
Isovanillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16412469 1 g
1 options
Artikelnummer. 16412469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI0637
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovanillin
CAS 621-59-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 1 g
Synonym 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism