Få mere at vide
Isovalerylcarnitine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447497
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16447497 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16447497 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113221
MedChemExpress Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovalerylcarnitine
CAS 31023-24-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H23NO4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (203.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)CC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 245.32
Formel vægt 245.32
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid