Få mere at vide
Isovaleryl L-Carnitine Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleryl L-Carnitine Chloride |
| CAS | 139144-12-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H24ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, ST 551 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| SMIL | O=C(CC(C)C)O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-] |
| IUPAC navn | (R)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-((3-methylbutanoyl)oxy)propan-1-aminium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.78 |
| Show More |