Få mere at vide
Isovaleryl L-Carnitine Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleryl L-Carnitine Chloride |
| CAS | 139144-12-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H24ClNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, ST 551 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| SMIL | O=C(CC(C)C)O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-] |
| IUPAC navn | (R)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-((3-methylbutanoyl)oxy)propan-1-aminium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.78 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?