Få mere at vide
Isovaleryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30399770
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399770 10 g
30389223 25 g
30395411 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91759010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-12-3
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
Synonym 3-Methylbutanoyl Chloride, 3-Methylbutyryl Chloride, Isopentanoyl Chloride, Isovaleric Acid Chloride, Isovaleric Chloride, Isovaleroyl Chloride
IUPAC navn 3-methylbutanoyl chloride
SMIL CC(C)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleryl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Formel vægt 120.0342