Få mere at vide
Isovaleryl chloride, 97%
Artikelnummer. 11486896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486896 25 g 25g
11496896 100 g 100g
11406906 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24002.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-12-3 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-12-3
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.576
MDL nummer MFCD00000738
InChI nøgle ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
IUPAC navn 3-methylbutanoylchlorid
SMIL CC(C)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleryl chloride
Tæthed 0.989
Kogepunkt 115°C to 117°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 741910
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,5232
Formel vægt 120.58
Procent renhed 98%