Få mere at vide
Isovalerisk anhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleric anhydride |
| CAS | 1468-39-9 |
| Molekylær formel | C10H18O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-7(2)5-9(11)13-10(12)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutanoyl 3-methylbutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1256 |