Få mere at vide
Isovaleric anhydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15234864 25 mL Glass bottle 25ml
15254864 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1468-39-9
Molekylær formel C10H18O3
Molekylvægt (g/mol) 186.25
MDL nummer MFCD00015051
InChI nøgle FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC navn 3-methylbutanoyl 3-methylbutanoate
SMIL CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleric anhydride
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 91°C
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glass bottle
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 186.25
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isovaleric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.