Få mere at vide
Isovalerisk anhydrid, 95%
Artikelnummer. 11326926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326926 5 g 5g
11336926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04385.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1468-39-9 | C10H18O3 | 186,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1468-39-9
Molekylær formel C10H18O3
Molekylvægt (g/mol) 186.25
MDL nummer MFCD00015051
InChI nøgle FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC navn 3-methylbutanoyl 3-methylbutanoat
SMIL CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isovaleric anhydride
Smeltepunkt -65°C
Tæthed 0.927
Kogepunkt 103°C to 104°C (24 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lineær formel [(CH3)2CHCH2CO]2O
Brydningsindeks 1.4165
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1635850
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 186.25
Procent renhed 95%