Få mere at vide
Isovaleric Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30400603
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30400603 10 g
1 options
Artikelnummer. 30400603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91756510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Isovalerate
CAS 556-24-1
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym Isovaleric acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid methyl ester, Isopentanoic acid methyl ester, Methyl 3-methylbutanoate, Methyl 3-, Isovaleric Acid-Methyl Estermethylbutyrate, Methyl iso-valerate, Methyl isopentanoate, Methyl isovalerate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL COC(=O)CC(C)C
IUPAC navn methyl 3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0837