missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isovaleric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Isovalerate |
| CAS | 556-24-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Isovaleric acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid methyl ester, Isopentanoic acid methyl ester, Methyl 3-methylbutanoate, Methyl 3-, Isovaleric Acid-Methyl Estermethylbutyrate, Methyl iso-valerate, Methyl isopentanoate, Methyl isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?