Få mere at vide
Isovalerinsyre, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isovaleric Acid |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C5 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methylbutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Vis mere |