Få mere at vide
Isovaleric Acid-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleric Acid-d9 |
| CAS | 344298-81-3 |
| Molekylær formel | C5 2H9 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2,3,4,4,4-d6 acid, 3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Methylbutyric-d9 acid, Isovaleric acid-d9, 3-(Methyl-d3)butanoic-2,2,3,4,4,4-d6 acid, 3-Methylbutanoic-D9 acid, 3-Methylbutanoic acid-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.19 |
| Formel vægt | 111.1246 |