Få mere at vide
Isovaleric acid-benzyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326932
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326932 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 30326932 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14479480
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleric acid-benzyl ester
CAS 103-38-8
Analyt- eller komponentnavne Isovaleric acid-benzyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Isovaleric acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl 3-methylbutanoate, Benzyl 3-methylbutyrate, Benzyl isopentanoate, Benzyl isovalerate, NSC 46124, Phenylmethyl isovalerate
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl 3-methylbutanoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.115 g/mol