Få mere at vide
Isovaleric acid-benzyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleric acid-benzyl ester |
| CAS | 103-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isovaleric acid-benzyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Isovaleric acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl 3-methylbutanoate, Benzyl 3-methylbutyrate, Benzyl isopentanoate, Benzyl isovalerate, NSC 46124, Phenylmethyl isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| Vis mere |