Få mere at vide
Isovalerinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412938
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412938 1000 mL 1000ml
11422938 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18642.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 503-74-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
En molekylær enhed, der er i stand til at donere en hydron til en acceptor (Bronsted-base). Det er en gunstig kulstofkilde til cellevækst. Desuden er det en lovende lugtindikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En
molekylær enhed, der er i stand til at donere en hydron til en acceptor (Bronsted-base). Det er en gunstig kulstofkilde til cellevækst. Desuden er det en lovende lugtindikator.
Opløselighed
Opløseligt i vand 20 °C 25 g/L. Opløselig i ethanol, chloroform, ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-74-2
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00002726
InChI nøgle GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
IUPAC navn 3-methylbutansyre
SMIL CC(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleric acid
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 0.937
pH 3
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Analyseprocentområde 0.98
Lugt Rancid
Brydningsindeks 1.403
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1098522
Merck Index 14,5231
Opløselighedsinformation Soluble in water 20°C 25g/L. Soluble in ethanol,chloroform,ether.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isovaleric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentanoic acid