Få mere at vide
Isovaleramid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleramide |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Kogepunkt | 232 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1740789 |
| Merck Index | 14,5230 |
| Formel vægt | 101.15 |
| Procent renhed | 98% |