Få mere at vide
Isovaleramid, 98%
Artikelnummer. 11312866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312866 5 g 5g
11322866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 541-46-8 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-46-8
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00014807
InChI nøgle SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC navn 3-methylbutanamid
SMIL CC(C)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovaleramide
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Kogepunkt 232°C
Mængde 5 g
Beilstein 1740789
Merck Index 14,5230
Formel vægt 101.15
Procent renhed 98%