Få mere at vide
Isovalarylganciclovir, Mikromol™
Artikelnummer. 30050857
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050857 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050857 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3267.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isovalarylganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isovalarylganciclovir
CAS 1219792-41-2
Analyt- eller komponentnavne Isovalarylganciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N5 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 3-methyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, Isovalarylganciclovir
InChI formel InChI=1S/C14H21N5O5/c1-8(2)3-10(21)23-5-9(4-20)24-7-19-6-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22)
SMIL CC(C)CC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC navn [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] 3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 339.347
Mængde 25 mg
Formel vægt 339.1543 g/mol