Få mere at vide
Isouramil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isouramil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O3/c5-2-1(8)3(9)7-4(10)6-2/h8H,(H4,5,6,7,9,10) |
| Formel vægt | 143.0331 |
| Procent renhed | >95% |