Få mere at vide
Isotretinoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476636 100 mg -
16441756 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15127
MedChemExpress Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isotretinoin
CAS 4759-48-2
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28O2
Mængde 100 mg
Synonym 13-cis-Retinoic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C(C)CCC1
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.44
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death