Få mere at vide
Isothiocyanatocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30407746
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30407746 10 g
1 options
Artikelnummer. 30407746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI90511510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isothiocyanatocyclohexane
CAS 1122-82-3
Molekylær formel C7 H11 N S
Mængde 10 g
Synonym Isothiocyanic Acid Cyclohexyl Ester, Cyclohexyl Isothiocyanate, NSC 60129
InChI formel InChI=1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
SMIL S=C=NC1CCCCC1
IUPAC navn isothiocyanatocyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 141.23
Formel vægt 141.0612