Få mere at vide
Isothiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Molekylær formel | C3 H3 N S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| SMIL | c1cnsc1 |
| IUPAC navn | 1,2-thiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.13 |
| Formel vægt | 84.9986 |