Få mere at vide
Isothiazol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15539573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15539573 5 g 5g
15529573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15539573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458420050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 288-16-4 | C3H3NS | 85.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-16-4
Molekylær formel C3H3NS
Molekylvægt (g/mol) 85.13
InChI nøgle ZLTPDFXIESTBQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isothiazole, 2-azathiophene, 1,2-thiazol, isothiazole;1,2-thiazole, 4-fluoro-3'-methylbenzophenone
PubChem CID 67515
ChEBI CHEBI:35600
IUPAC navn 1,2-thiazol
SMIL C1=CSN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isothiazole
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 85.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isothiazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.