Få mere at vide
Isothiazol-3(2H)-one, TRC
Artikelnummer. 30390130
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390130 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30390130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI917620100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isothiazol-3(2H)-one
CAS 1003-07-2
Molekylær formel C3 H3 N O S
Mængde 100 mg
Synonym 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB
InChI formel InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
SMIL O=C1NSC=C1
IUPAC navn 1,2-thiazol-3-en
Molekylvægt (g/mol) 101.127
Formel vægt 100.9935