Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotermisk ispande
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11344085 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
9 l
Farve:
Grøn
Rød
Dimensioner (L x B x H):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11344085 9 l Rød 52,1 x 29,2 x 16,3 cm Hver
11324085 1 l Grøn 26,7 x 19,55 x 11,4 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    914.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.86 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver høj holdbarhed og fremragende isolering. IsoThermal Ice Pans er de ideelle kølebeholdere til ultrakolde anvendelser, herunder is, isopslæmning og CO2-piller. Praktisk og nem at bruge, med låg, der ligger sikkert under spanden. Fås i tre farvekodede størrelser.
Ideelle beholdere til ultrakolde miljøer.
  • Stiv enkeltstøbt polyurethan giver høj holdbarhed og stabilitet ved nedkøling af prøver.
  • Fremragende isoleringsegenskaber
  • Det tætsiddende låg holder fordampning på et minimum og har en komfortabel forsænket knap.
  • Beholdere vil ikke svede eller lække og vil ikke gå i stykker eller deformeres ved normal brug.
  • Tåler temperaturer fra -80 °C til +95 °C.
Praktisk, brugervenligt design:
  • Låg placeres bekvemt under spanden, fordi de er nøglen til at passe sammen.
  • Formstøbte håndtag sikrer sikker håndtering og transport.
  • Præcis hældetud for nem tømning.
  • Tilspidset design for nem stabling.
  • Farvekodet (grøn, blå, rød) for nem organisering og identifikation.
Tekniske data
Højde (metrisk) 16.3 cm
Højde (engelsk) 6,4 tommer.
Længde (metrisk) 52.1 cm
Længde (engelsk) 2,1 tommer.
Bredde (metrisk) 29.2 cm
Bredde (engelsk) 11,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Til brug med (udstyr) Tøris, isvand, is-saltopslæmninger osv.
Materiale Polyurethan
Type Ispande
Farve Rød
Kapacitet (metrisk) 9 l
Holder Is (9 L)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Kølet
Temperaturområde -80 °C til +95 °C