Beskrivelse
Ideelle beholdere til ultrakolde miljøer.
- Stiv, enkeltstøbt polyurethan giver høj holdbarhed og stabilitet ved nedkøling af prøver.
- Fremragende isoleringsegenskaber
- Det tættpassende låg minimerer fordampningen og har en behagelig indbygget knap.
- Beholderne vil ikke svede eller lække og vil ikke gå i stykker eller deformere ved normal brug.
- Tåler temperaturer fra -80 °C til +95 °C.
Bekvemt, brugervenligt design:
- Lågene sidder praktisk under spanden, fordi de er tilpasset hinanden.
- Formstøbte håndtag sikrer sikker håndtering og transport.
- Præcis hældning for nem tømning.
- Tilspidset design for nem stabling.
- Farvekodet (grøn, blå, rød) for nem organisering og identifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 11.4 cm |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 26.7 cm |
| Længde (engelsk) | 1.1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19.55 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,7 tommer |
| Dimensioner (L x B x H) | 26,7 x 19,55 x 11,4 cm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Til brug med (udstyr) | Tøris, isvand, is-saltopslæmninger osv. |
| Materiale | Polyurethan |
| Vis mere |