Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm™ System startsæt
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0.5mL tubes
1,5/2,0 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- IsoPack™ (kold pakke) hvid til °0 C og blå °til -21 C, afkølet til køletemperatur i fryserum
- Isotermiske tider af> 6 timer (0 °C, hvid) og> 3 timer (-21 °C, blå)
- Ikke flere smeltende isbade (fare for forurening)
- Alle systemkomponenter kan bruges separat
- Reoler kan stables, autoklaveres, mærkbare, flydende og kan centrifugeres i en mikrotiterpladerotor
- Specialiseret i at køle prøver effektivt og konstant ved -°21 C eller 0 °C over mange timer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | IsoTherm-System Startsæt |
| Til brug med (udstyr) | 1,5/2,0 ml rør |