Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm™ System startsæt
Artikelnummer. 10114721 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0,5 ml rør
1,5/2,0 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10114721
Brand: Eppendorf™ 3880000011
Holder op til 24 mikrorør. De IsoTherm-System er det ideelle system til sikker afkøling af dine prøver i 0,5 mL eller 1,5 mL/2,0 mL rørformater ved -21 °C eller 0 °C gennem hele dit laboratorieworkflow.
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor
  • Specializes in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IsoTherm-System Starter Set
Til brug med (udstyr) 0,5 ml rør