Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Artikelnummer. p-8004111 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0.5mL tubes
1,5/2,0 ml rør
1.5/2.0mL tubes
Type:
IsoPack and IsoRack set
IsoPack og IsoRack sæt
IsoSafe and IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
-21°C
0 °C
0°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10343771
Brand: Eppendorf™ 3880000160
Anvendes som enzymbar for at forhindre enzymer i at blive inaktiveret, samt til PCR* prøveforberedelse, prøvetransport og langsom optøning af frosne prøver.
  • Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IsoPack and IsoRack set
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Temperaturområde 0°C
Til brug med (udstyr) 0.5mL tubes