Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0,5 ml rør
1,5/2,0 ml rør
1,5/2,0 ml rør
Type:
IsoPack og IsoRack sæt
IsoPack og IsoRack-sæt
IsoSafe og IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
0 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
- IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
- Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
- No more melting ice baths (danger of contamination)
- All system components can be used separately
- Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | IsoSafe og IsoPack |
| Temperaturområde | -21 °C |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 ml rør |