Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Artikelnummer. 10604311 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0.5mL tubes
1,5/2,0 ml rør
1.5/2.0mL tubes
Type:
IsoPack and IsoRack set
IsoPack og IsoRack sæt
IsoSafe and IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
-21°C
0 °C
0°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10604311
Brand: Eppendorf™ 3880001174
Anvendes som enzymbar for at forhindre enzymer i at blive inaktiveret, samt til PCR* prøveforberedelse, prøvetransport og langsom optøning af frosne prøver.
  • Indeholder 24 rør (0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml Safe-Lock mikrocentrifugerør eller 1,7 ml Safe-Twist skruelågsrør)
  • IsoPack™ (kold pakke) hvid til °0 C og blå °til -21 C, afkølet til køletemperatur i fryserum
  • Isotermiske tider af> 6 timer (0 °C, hvid) og> 3 timer (-21 °C, blå)
  • Ikke flere smeltende isbade (fare for forurening)
  • Alle systemkomponenter kan bruges separat
  • Reoler kan stables, autoklaveres, mærkes, flydende og kan centrifugeres i en mikrotiterpladerotor. Specialiseret i at køle prøver effektivt og konstant ved -21 C °eller 0 C °over mange timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IsoPack og IsoRack sæt
Temperaturområde -21 °C
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato