Få mere at vide
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
0.5mL tubes
1,5/2,0 ml rør
1.5/2.0mL tubes
Type:
IsoPack and IsoRack set
IsoPack og IsoRack sæt
IsoSafe and IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
-21°C
0 °C
0°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indeholder 24 rør (0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml Safe-Lock mikrocentrifugerør eller 1,7 ml Safe-Twist skruelågsrør)
- IsoPack™ (kold pakke) hvid til °0 C og blå °til -21 C, afkølet til køletemperatur i fryserum
- Isotermiske tider af> 6 timer (0 °C, hvid) og> 3 timer (-21 °C, blå)
- Ikke flere smeltende isbade (fare for forurening)
- Alle systemkomponenter kan bruges separat
- Reoler kan stables, autoklaveres, mærkes, flydende og kan centrifugeres i en mikrotiterpladerotor. Specialiseret i at køle prøver effektivt og konstant ved -21 C °eller 0 C °over mange timer.
Tekniske data
Tekniske data
Type | IsoPack og IsoRack sæt |
Temperaturområde | 0 °C |
Til brug med (udstyr) | 1,5/2,0 ml rør |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ IsoTherm-System™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion