Få mere at vide
KGW Isotherm™ Isotherm borosilikatglas isolerende låg
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
2500 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Fleksible applikationer i laboratoriet |
| Til brug med (udstyr) | Dewar Container; Type 9 stik |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Isolerende låg |