Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur
Código de producto. 17436432 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Model-:
IUE30086FV
IUE40086FV
IUE50086FV
IUE60086FV
Spænding:
230 V
Kapacitet (engelsk):
14,9 kubikfod
19,4 kubikfod
28,8 kubikfod
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Model- Spænding Kapacitet (engelsk)
17436432 IUE50086FV 230 V -
17426432 IUE30086FV 230 V 14,9 kubikfod
16647352 IUE40086FV 230 V 19,4 kubikfod
16657352 IUE60086FV 230 V 28,8 kubikfod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17436432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur er pålidelig til opbevaringsanvendelser med energi- og pladsbesparende funktioner.
Oversigt
Fisher Isotemp -80°C frysere med ultra-lav temperatur er den bæredygtige og pålidelige løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Vakuumpanelisolering giver maksimal opbevaringskapacitet med et mindre fodaftryk.
Ydeevne
  • Kulbrinteteknologi sparer op til 25 % energiforbrug i forhold til konventionelle frysere med kølemiddel (1) og reducerer belastningen på operativsystemer, hvilket fremmer en enestående pålidelighed
  • Designet til hurtig genopretning efter døråbninger for at maksimere prøvebeskyttelsen
  • Et lydoutput på kun 53dBA gør det muligt at bruge enhederne i laboratoriet
Brugervenlig
  • Informationscenteret med berøringsskærm er enkelt og nemt at bruge.
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får Isotemp-serien til at overholde EU's F-Gas-standarder
garanti
  • To år på dele og arbejdskraft, og yderligere 2 år på kompressordele
Fodnoter:
(1) Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data arkiveret
Garantía
2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående
Kapacitet (metrisk) 682.4 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Temperatursensor RTD-sonde
Temperaturstabilitet 4,1 °C
Skabsmateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuum, skum
Indre Malet stål
Udvendig finish Malet stål
Stil kabinet
Vise Kapacitiv berøring
Hjul 4
Farve Grå
Kondensator type Luftkølet
Til brug med (applikation) Langtidsopbevaring
Havne 2
Typisk levetid 10 yrs
garanti
USA: 2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele
CA: 5 års standardgaranti
Afrimning Område for
Min. Klarering 6 tommer; døråbningsbreddens frigang 34,5 tommer (87,6 cm)
Model- IUE50086FV
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 97,7 x 86,4 x 198,1 cm (38,46 x 34,02 x 77,99 tommer)
Dybde (engelsk) Eksteriør 38,46 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 97.7 cm
Højde (engelsk) Udvendig 77,99 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 198.1 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 34,02 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 86.4 cm
Sætpunktssikkerhed Ja
Strømstyrke 5 A
Afbryder Ja
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 60 Hz
Fase 1
Energiforbrug 10,9 Kwhr/dag
Kølemiddel R290/R170+R290 Mix
Holder 2 tommer Bokse (500)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.