Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Omrører
Artikelnummer. 15333538 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Spænding:
230 V
Toppladens overfladeareal (engelsk):
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Spænding Toppladens overfladeareal (engelsk) Stiktype Pakningsstørrelse
15333538 Keramisk 230 V 10,25 x 10,25 tommer EU Hver
15363508 Keramisk 230 V 4,25 x 4,25 tommer. EU Hver
15333518 Keramisk 230 V 7,25 x 7,25 tommer EU Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15333538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 DKK
    3215.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 269.33 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Oplev præcis omrøringskontrol og enestående sikkerhedsydelse til dine rutineprotokoller. Fås i tre størrelser, som giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • EU& UK stik
Certifications
cCSAus (100-120V modeller), CE (230V modeller)
Compliance
RoHS-kompatibel
Warranty
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Hastighed 50 til 1500 o/min
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Toppladens overfladeareal (engelsk) 10,25 x 10,25 tommer
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 26.0 x 26.0 cm
Elektriske krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Oversigt Omrørere
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.