Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Omrører
Artikelnummer. 15333518 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Spænding:
230 V
Toppladens overfladeareal (engelsk):
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Spænding Toppladens overfladeareal (engelsk) Stiktype Pakningsstørrelse
15333518 Keramisk 230 V 7,25 x 7,25 tommer EU Hver
15363508 Keramisk 230 V 4,25 x 4,25 tommer. EU Hver
15333538 Keramisk 230 V 10,25 x 10,25 tommer EU Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15333518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 DKK
    2029.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 245.62 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Oplev præcis omrøringskontrol og enestående sikkerhedsydelse til dine rutineprotokoller. Fås i tre størrelser, som giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • EU& UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120V modeller), CE (230V modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 1500 o/min
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 14 x 8,2 x 3,8 tommer. (36 x 20,8 x 9,7 cm)
Toppladens overfladeareal (engelsk) 7,25 x 7,25 tommer
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 18.4 x 18.4 cm
Elektriske krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Oversigt Omrørere