Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Shaking Water Baths
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Model-:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med en kapacitet på op til 27 liter (7 gallons) har Fisher Scientific™ Isotemp™ rystende vandbade intuitiv digital kontrol og er nemme at bruge. Disse alsidige rystende vandbade kan bruges til en bred vifte af applikationer inden for biovidenskab og QA/QC. Sæt din lid til det seneste inden for teknologi, funktioner og muligheder for at levere den ideelle kombination af præstation, brugervenlighed og pålidelighed.
- Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
- Optimer tidsplanen med timere
- Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
- Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med forudindstillinger for temperatur og rystehastighed
- Nye akustiske alarmer
- Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
- Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
- Indeholder næste generation af rystemotor og pumpe
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål, AISI 304 |
| Controller type | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Certificeringer/compliance | UL, CE, FDA klasse I |
| Temperaturområde | Omgivende +5 til 100 °C |
| Type | Shaking Water Bath |
| Vise | Monokrom LCD |
| Varmekapacitet | 1200 w |
| Inkluderer | Gavldæksel i rustfrit stål, rystebakke |
| Materiale | Epoxy-pulverlakeret koldvalset stål |
| Vis mere |