Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Shaking Water Baths
Artikelnummer. 15325887 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Model-:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15325887 15 l Isotemp SWB 15 Hver
15335887 27 l Isotemp SWB 27 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15325887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17880.00 DKK
    17010.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 869.01 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Med en kapacitet på op til 27 liter (7 gallons) har rystende vandbade intuitiv digital kontrol og er nemme at bruge.
Med en kapacitet på op til 27 liter (7 gallons) har Fisher Scientific™ Isotemp™ rystende vandbade intuitiv digital kontrol og er nemme at bruge. Disse alsidige rystende vandbade kan bruges til en bred vifte af applikationer inden for biovidenskab og QA/QC. Sæt din lid til det seneste inden for teknologi, funktioner og muligheder for at levere den ideelle kombination af præstation, brugervenlighed og pålidelighed.
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
  • Optimer tidsplanen med timere
  • Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med forudindstillinger for temperatur og rystehastighed
  • Nye akustiske alarmer
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
  • Indeholder næste generation af rystemotor og pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål, AISI 304
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certificeringer/compliance UL, CE, FDA klasse I
Temperaturområde Omgivende +5 til 100 °C
Type Shaking Water Bath
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Gavldæksel i rustfrit stål, rystebakke
Materiale Epoxy-pulverlakeret koldvalset stål
Model- Isotemp SWB 15
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tommer (394 x 632 x 249 mm)
Elektriske krav 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)