Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp Serie af generelle ultra-lave frysere
Artikelnummer. 30243884 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Strømstyrke:
4.1 A
Kapacitet (metrisk):
549 l
682 l
815 l
Stiktype:
EU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Strømstyrke Kapacitet (metrisk) Stiktype
30243884 4.1 A 682 l EU
30243886 4.1 A 549 l EU
30243885 4.1 A 815 l EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30243884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86710.00 DKK
    78380.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 8329.67 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isotemp™ ULT frysere kombinerer pålidelighed og ydeevne med omkostningseffektiv drift og innovative funktioner.
  • Isotemp™ Ultra-lavtemperaturfrysere kombinerer pålidelighed og ydeevne med omkostningseffektiv drift og innovative funktioner.
  • De er bygget med en avanceret teknologiplatform, køling, mikroprocessorstyring og konstruktion af høj kvalitet.
  • Effekt
  • Maksimal temperaturgenopretning: Reduceret/lav variation i spidstemperatur og hurtig genopretning ved åben dør
  • Mere behageligt laboratoriemiljø: Lave støjniveauer (ligesom dit køleskab derhjemme2)
  • Driftseffektivitet: Lavere energiforbrug og HVAC-omkostninger
  • Brugervenlig
  • Enhånds dørbetjening
  • Fem indre rum (med døre)
  • Stort temperaturdisplay med touchkontrol
  • Centraliserede indstillinger og kontroller med batteribackup
  • Alarmer, sikkerhedsadgangskode og døre kompatible med hængelås
  • Let adgang til filter-/grillsamlingen (rengøring og vedligeholdelse)
  • Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Naturlige, grønne kulbrintekølemidler forbedrer ydeevnen og øger pålideligheden med lav GWP og nul ODP
  • Miljøvenlig: Vandblæst skumisolering; i overensstemmelse med EPA's SNAP- og EU-F-gas-regler
  • Yderligere funktioner
  • Standard RS-485, 4-20mA analoge udgange og tørre kontakter inkluderet
  • Batteribackup til kontrolpanel (strømafbrydelser)
  • Fire kapaciteter; Universel spænding
  • Ingen opsætning nødvendig
  • garanti
  • Fem års dele og arbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type ULT fryser
Kapacitet (engelsk) 24,0 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 682 l
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Dør stil Ydre (1), Inderste (5)
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) og vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Udvendig finish Malet koldvalset stål
Hylder 4 justerbar
Certificeringer/compliance cULus, CE, ENERGY STAR, EPA SNAP
Stil kabinet
Vise 7-segments skærm med kapacitive touchskærmsknapper
Hjul 4 hjul i alle retninger med låse
Havne 2 bagerste adgangsporte
Produktlinje ISO Serier
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Område for
Vandafkølet Ikke tilgængelig
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37,2 x 34 x 78 tommer (94,4 x 86,4 x 198,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 28,8 x 51,2'' (71,9 x 73,2 x 130,0 cm)
Overvågningsmuligheder Hørbare og visuelle høj- og lavtemperaturalarmer
Adgangssikkerhed Standard nøglelås, hængelåsløkke, setpoint og indstillingssikkerhed
Sætpunktssikkerhed Adgangskode adgangskontrol
Backup systemer Valgfrit CO2 eller LN2, feltinstallation
Strømstyrke 4.1 A
Stiktype EU
Spænding 100/230 V
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Fase Ental
Grønne funktioner ENERGI STAR
Spændingskompensation ±10 %
Hætteglaskapacitet 50,000 x 2 mL
Kompressor Variabel hastighed
Kølemiddel R290 (1. trin), R170 + R290 blanding (2. trin)
Rack kapacitet 20