Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Recirkulerende kølere I, PD-1 Pumpe, 230V/50Hz
Artikelnummer. 11396631 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
600 W (Ved +20 °C:)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kølekapacitet unitSize
11396631 600 W (Ved +20 °C:) Hver
1 options
Artikelnummer. 11396631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29780.00 DKK
    28202.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1577.57 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kompakt serie af kølede recirkulerende kølere
  • Intuitiv digital controller for brugervenlighed
  • Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
  • Alarmer for høj/lav temperatur
  • Controllers indikatorlys: Angiv, når enheden køler;
  • Angiv, når sætpunktet ændres
  • Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kølekapacitet 600 W (Ved +20 °C:)
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Temperaturområde 10 °C til 30 °C
Model- Isotemp jeg
Pumpekapacitet 5,3 l/min. (ved 4,1 bar)
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 604.5 x 355.6 x 584.2 mm
Spænding 230 V