Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ R28 køle- og varmebadscirkulatorer: 6,8-8,6L, 230V/50Hz
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Lavprofilmodel giver nem adgang til badet, når laboratoriebordets højde er en udfordring. Sømløse tanke i rustfrit stål garanterer holdbarhed og nem rengøring. Robust kølesystem sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt. Finjusteret kølemåling giver mulighed for fremragende temperaturstabilitet til enhver tid.
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Grønt tip: Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at bruge energisparetilstanden
Tekniske data
Tekniske data
| Pumpetype | Kraft og sug |
| Temperaturområde | -28 °C til +200 °C |
| Model- | Isotemp 6200 R28 |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |