Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ R28 køle- og varmebadscirkulatorer: 6,8-8,6L, 230V/50Hz
Artikelnummer. 11306651 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde:
-28 °C til +100 °C
-28 °C til +150 °C
-28 °C til +200 °C
Model-:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Pumpetype:
Force
Kraft og sug
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Model- Pumpetype unitSize
11306651 -28 °C til +150 °C Isotemp 5150 R28 Force -
11386641 -28 °C til +100 °C Isotemp 4100 R28 Force Hver
11346651 -28 °C til +200 °C Isotemp 6200 R28 Kraft og sug Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306651
Til laboratorie- og industriapplikationer.
Lavprofilmodel giver nem adgang til badet, når laboratoriebordets højde er en udfordring. Sømløse tanke i rustfrit stål garanterer holdbarhed og nem rengøring. Robust kølesystem sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt. Finjusteret kølemåling giver mulighed for fremragende temperaturstabilitet til enhver tid.
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Grønt tip: Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at bruge energisparetilstanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kølekapacitet 500 W
Pumpetype Force
Temperaturområde -28 °C til +150 °C
Varmekapacitet 1.2 kW
Maks. Tryk 17 l/min.; 310 mbar
Model- Isotemp 5150 R28
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Vægt (engelsk) 78.9 lb.
Vægt (metrisk) 35.8 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz